Documentos Principais
175544
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(Cl)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
235.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
154-156 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
FGERXQWKKIVFQG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid was used to evaluate the homogeneity of organic powder.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Determination of C: H: O: N ratios in solid organic compounds by laser-induced plasma spectroscopy.
Tran M, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 16(6), 628-632 (2001)