About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(Cl)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
235.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
153-157 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
RBCPJQQJBAQSOU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?