Documentos
668516
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
97%
Sinônimo(s):
(S)-3,3-Dimethyl-2-aminobutane
About This Item
Fórmula linear:
((CH3)3C)CH(NH2)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
101.19
Beilstein:
4652328
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.413
pb
103 °C
pf
-4 °C
densidade
0.743 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(7)6(2,3)4/h5H,7H2,1-4H3/t5-/m0/s1
chave InChI
DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-N
Aplicação
(S)-(+)-3,3-Dimethyl-2-butylamine may be used in the preparation of:
  • methyl 3′-{[(2S-3,3-dimethylbutan-2-yl]carbamoyl]-2,2′-binaphthalene-3-carboxylate
  • N,N-(S)-bis(diphenylphosphanyl)-3,3-dimethyl-2-butylamine
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Efficient Synthesis of Novel N-Substituted Bulky Diphosphinoamines.
Maumela MC, et al.
Synthesis, 2007(24), 3863-3867 (2007)
Induced circular dichroism in chiral N-methyl amides possessing an achiral binaphthyl chromophore and its application to absolute configuration determination of aliphatic chiral amines.
Fujiwara T, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 23(13), 981-991 (2012)