Key Documents
296643
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-sec-Butylamine
99%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-2-Aminobutane
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(NH2)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
73.14
Beilstein:
1718761
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]19/D −7.5°, neat
índice de refração
n20/D 1.393 (lit.)
pb
63 °C (lit.)
densidade
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@H](C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m1/s1
chave InChI
BHRZNVHARXXAHW-SCSAIBSYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
(R)-(−)-sec-Butylamine can be used:
  • To prepare (R)-(−)-sec-butylbis(2-hydroxyethyl)amine, an intermediate for the synthesis of aminodiphosphine ligands.
  • As a substrate to demonstrate the stereochemistry of Mitsunobu reaction in the synthesis of secondary amines.
  • As a model compound in the study of singlet-triplet transitions in circular dichroism.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Butylamine 99.5%
Sigma-Aldrich
471305
Butylamine
Detection of singlet-triplet transitions in circular dichroism. A study of 2-aminobutane
Basil A and Gedanken A
Journal of the American Chemical Society, 111(26), 9237-9238 (1989)