296651
(S)-(+)-sec-Butylamine
99%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-2-Aminobutane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]19/D +7.5°, neat
índice de refração
n20/D 1.393 (lit.)
p.e.
62.5 °C (lit.)
densidade
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m0/s1
chave InChI
BHRZNVHARXXAHW-BYPYZUCNSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
15.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?