726796
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-α-Methylcyclohexanemethylamine
Ensaio
≥98.5% (GC)
99%
Formulário
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
índice de refração
n20/D 1.4614 (lit.)
p.e.
60 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m0/s1
chave InChI
XBWOPGDJMAJJDG-ZETCQYMHSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.