720410
3,5-Dimethylisoxazol-4-yl-4-boronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8BNO3
Número CAS:
Peso molecular:
140.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
pf
82-86 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1noc(C)c1B(O)O
InChI
1S/C5H8BNO3/c1-3-5(6(8)9)4(2)10-7-3/h8-9H,1-2H3
chave InChI
DIIFZCPZIRQDIJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?