Documentos Principais
698628
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 2-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-pyrazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17BN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
208.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
67-71 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cn1nccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H17BN2O2/c1-9(2)10(3,4)15-11(14-9)8-6-7-12-13(8)5/h6-7H,1-5H3
chave InChI
HLXOVAMYQUFLPE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent used for the stereoselective preparation of N-[1-(cyanomethylaminocarbonyl)-2-arylethyl]arylamides used as Cathepsin inhibitors
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Paul A Bethel et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(16), 4622-4625 (2009-07-21)
A number of molecular recognition features have been exploited in structure-based design of selective Cathepsin inhibitors.