726621
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, ≥99.0%
Sinônimo(s):
(R)-(+)-1-Phenylethylamine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Formulário
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0%
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
p.e.
187-189 °C (lit.)
densidade
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
chave InChI
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Aplicação
- (S)-α-amino phosphonates
- N-{(S)-[cyclohexan-(S)-2-ol]}-(R)-α-methylbenzyl amine and N-{(R)-[cyclohexan-(R)-2-ol]}-(R)-α-methylbenzyl amine
- R-α-aminonitriles
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.