Documentos Principais
535982
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
174.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
152-157 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
WGAVMKXCDMQVNF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)