Documentos Principais
332003
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorobenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
F3C6H2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
176.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
97-99 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F3O2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
chave InChI
VJMYKESYFHYUEQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,4,5-Trifluorobenzoic acid may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)