Documentos Principais
264318
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
158.10
Beilstein:
2085848
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
120-122 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
FPENCTDAQQQKNY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ultra-trace determination of 3,4-difluorobenzoic acid in aqueous reservoir fluids has been reported using solid-phase extraction in combination with GC-MS.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ultra trace determination of fluorinated aromatic carboxylic acids in aqueous reservoir fluids by solid phase extraction in combination with negative ion chemical ionisation mass spectrometry after derivatisation with pentafluorobenzyl bromide.
Galdiga CU and Greibrokk T.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 36(18), 797-782 (1998)