About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
158.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
163-165 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
JLZVIWSFUPLSOR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,3-Difluorobenzoic acid forms dimers that are stabilized by hydrogen bonds.
Aplicação
2,3-Difluorobenzoic acid has been used as a tracer for determining the extent of recovery of materials injected into oil wells.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Aleksandra A Knapik et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 2), o466-o466 (2008-01-01)
2,3-Difluoro-benzoic acid, C(7)H(4)F(2)O(2), forms dimers that are stabilized by hydrogen bonds. The dimers are stacked and the stacks are held together by weak C-H⋯F and C-H⋯O inter-actions.