Key Documents
264296
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
158.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
188-190 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
NJYBIFYEWYWYAN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Molecular conformation, vibrational and electronic transition analysis of 2,4-difluorobenzoic acid has been investigated by experimental techniques (FT-IR, FT-Raman and UV) and quantum chemical calculations.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Mehmet Karabacak et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 79(5), 1511-1519 (2011-06-08)
In this study, the molecular conformation, vibrational and electronic transition analysis of 2,3-difluorobenzoic acid and 2,4-difluorobenzoic acid (C7H4F2O2) were presented using experimental techniques (FT-IR, FT-Raman and UV) and quantum chemical calculations. FT-IR and FT-Raman spectra in solid state were recorded