Ensaio
97%
forma
solid
pf
47-49 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H
chave InChI
LJFDXXUKKMEQKE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 2-methylsulfonyl-4-fluorobenzylamine
- fluoro-3-amino-1,2-benzisoxazoles
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup