Key Documents
328154
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
99%
About This Item
Fórmula linear:
F3C6H2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
176.09
Beilstein:
3257609
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
solid
pf
94-96 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C7H3F3O2/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
chave InChI
AKAMNXFLKYKFOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,4,5-Trifluorobenzoic acid is an important quinolone antibacterial intermediate.
Aplicação
2,4,5-Trifluorobenzoic acid was used in preparation of 5-fluoro-2-methoxy-4-methylaminbenzamide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Yoshimi Hirokawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 50(7), 941-959 (2002-07-20)
In search of a dopamine D2 and serotonin 5-HT3 receptors dual antagonist as a potential broad antiemetic agent, a number of benzamides were prepared from 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid derivatives and 6-amino-1,4-dialkylhexahydro-1,4-diazepines and evaluated for their binding affinity for the dopamine D2
An Expedient Route to the Quinolone Antibacterial Intermediate, 2, 4, 5-Trifluorobenzoic Acid.
O'Reilly NJ, et al.
Synlett, 1990(10), 609-610 (1990)