P5360
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid
99%
Sinônimo(s):
pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
powder
p.e.
220 °C (lit.)
pf
100-102 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7HF5O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10/h(H,13,14)
chave InChI
YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?