103772
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride
99%
Sinônimo(s):
Pentafluorobenzoic acid chloride, Perfluorobenzoyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
158-159 °C (lit.)
densidade
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(Cl)=O
InChI
1S/C7ClF5O/c8-7(14)1-2(9)4(11)6(13)5(12)3(1)10
chave InChI
MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?