265284
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
densidade
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H3ClF6O/c10-7(17)4-1-5(8(11,12)13)3-6(2-4)9(14,15)16/h1-3H
chave InChI
WAKMMQSMEDJRRI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?