Ensaio
99%
forma
solid
pf
85-87 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F4O2/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)6(11)5(3)10/h1H,(H,12,13)
chave InChI
SFKRXQKJTIYUAG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3