230537
2-Amino-6-methylbenzoic acid
99%
Sinônimo(s):
6-Methylanthranilic acid
Ensaio
99%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
128-130 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(N)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
XHYVBIXKORFHFM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?