Documentos Principais
643513
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chloro-3-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H2(Cl)(CH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
185.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
239-243 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Cl)cc(c1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
KOPXCQUAFDWYOE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)