Documentos Principais
252042
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
98%
Sinônimo(s):
4,5-Dimethoxyanthranilic acid, 6-Aminoveratric acid
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H2(OCH3)2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
197.19
Beilstein:
782814
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
169-173 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(N)c(cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
252042-5G4061825938127
252042-25G
252042-500G