Documentos Principais
399760
Sigma-Aldrich
4,5-Difluoroanthranilic acid
97%
Sinônimo(s):
2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H2(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
173.12
Beilstein:
2834162
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
181-183 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(F)c(F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5F2NO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,10H2,(H,11,12)
chave InChI
DGOZIZVTANAGCA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)