49862
Nitrocefin disks
suitable for microbiology
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioChemika
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
−20°C
adequação
Moraxella spp.
Haemophilus spp. (species)
Neisseria spp.
Staphylococcus spp.
anaerobic bacteria
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.