61305
Penicillinase from Bacillus cereus
lyophilized, powder, white, ~13 U/mg
Sinônimo(s):
β-Lactamase I from Bacillus cereus, β-Lactamase II, Cephalosporinase, Penicillin amido-β-lactam hydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
Nível de qualidade
Formulário
powder
qualidade
lyophilized
atividade específica
~13 U/mg
peso molecular
Mr ~30000
técnica(s)
activity assay: suitable
cor
white
adequação
suitable for component for culture media
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
atividade externa
β-lactamase II ≤2%
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?