Documentos
32519
Supelco
Sulfamethazine-(phenyl-13C6) hemihydrate
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzene-13C6-sulfonamide, Sulfadimidine-phenyl-13C6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C6H14N4O2S · 0.5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
293.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
O.Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)n1.Cc3cc(C)nc(NS(=O)(=O)[13c]4[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]4)n3
InChI
1S/2C12H14N4O2S.H2O/c2*1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11;/h2*3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16);1H2/i2*3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,11+1;
chave InChI
CHRKVTCTLYZLPH-CYJMKBDOSA-N
Descrição geral
Chemical structure: sulfonamide
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6