45312
Pyridate
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
O-(6-Chloro-3-phenylpyridazin-4-yl) S-octyl carbonothioate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCSC(=O)Oc1cc(Cl)nnc1-c2ccccc2
InChI
1S/C19H23ClN2O2S/c1-2-3-4-5-6-10-13-25-19(23)24-16-14-17(20)21-22-18(16)15-11-8-7-9-12-15/h7-9,11-12,14H,2-6,10,13H2,1H3
chave InChI
JTZCTMAVMHRNTR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?