32501
Zoxamide
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methyl-2-oxopropyl)-4-methylbenzamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(NC(=O)c1cc(Cl)c(C)c(Cl)c1)C(=O)CCl
InChI
1S/C14H16Cl3NO2/c1-4-14(3,12(19)7-15)18-13(20)9-5-10(16)8(2)11(17)6-9/h5-6H,4,7H2,1-3H3,(H,18,20)
chave InChI
SOUGWDPPRBKJEX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Grape, grape processing, and in the fermentation process by gas chromatography-ion-trap mass spectrometry (GC-ITMS) operating in electron ionization (EI) and chemical ionization (CI) modes.
- Wine samples by liquid-liquid extraction (LLE)/clean-up and programmable temperature vaporization (PTV) injection in conjunction with GC-ITMS.
- Wastewater samples by ultra-performance liquid chromatography-time-of-flight mass spectrometry (UPLC-TOF-MS).
- Soya grains by LC with tandem mass spectrometry (MS/MS) in electrospray ionization (ESI) mode.
- Food samples by UPLC-quadrupole MS/MS working under multiple reaction monitoring (MRM) mode.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?