43713
S-(5′-Adenosyl)-3-thiopropylamine
≥98.0% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
5′-[(3-Aminopropyl)thio]-5′-deoxyadenosine, S-Adenosyl-3-thiopropylamine, dc-SAH, dcAdoHcy, decarboxylated S-Adenosyl-L-homocysteine
About This Item
Produtos recomendados
product name
S-(5′-Adenosyl)-3-thiopropylamine, ≥98.0% (HPLC)
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C13H20N6O3S/c14-2-1-3-23-4-7-9(20)10(21)13(22-7)19-6-18-8-11(15)16-5-17-12(8)19/h5-7,9-10,13,20-21H,1-4,14H2,(H2,15,16,17)/t7-,9-,10-,13-/m1/s1
chave InChI
FUSRAALGPJJIRO-QYVSTXNMSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges