D1771
5′-Deoxyadenosine
methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine (MTA/SAH) nucleosidase substrate
Sinônimo(s):
5′-dAdo
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
hot water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H13N5O3/c1-4-6(16)7(17)10(18-4)15-3-14-5-8(11)12-2-13-9(5)15/h2-4,6-7,10,16-17H,1H3,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
chave InChI
XGYIMTFOTBMPFP-KQYNXXCUSA-N
Aplicação
- as a standard in mass spectroscopy
- as an inhibitor for screening thymidine phosphorylase activity
- as a substrate in 5′-Deoxyadenosine deaminase (DadD) assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3