N2415
Nucleoside Phosphorylase bacterial
recombinant, expressed in E. coli, ≥10 units/mg protein
Sinônimo(s):
PNP, Purine nucleoside phosphorylase, Purine nucleoside:orthophosphate ribosyltransferase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% protein basis (biuret)
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥10 units/mg protein
observação sobre a sequência
MATPHINAEMGDFADVVLMPGDPLRAKYIAETFLEDAREVNNVRGMLGFTGTYKGRKISVMGHGMGIPSCSIYTKELITDFGVKKIIRVGSCGAVLPHVKLRDVVIGMGACTDSKVNRIRFKDHDFAAIADFDMVRNAVDAAKALGIDARVGNLFSADLFYSPDGEMFDVMEKYGILGVEMEAAGIYGVAAEFGAKALTICTVSDHIRTHEQTTAAERQTTFNDMIKIALESVLLGDKE
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C10H12N4O4/c15-2-6-7(16)8(17)10(18-6)14-4-13-5-1-11-3-12-9(5)14/h1,3-4,6-8,10,15-17H,2H2/t6-,7-,8-,10-/m1/s1
chave InChI
MRWXACSTFXYYMV-FDDDBJFASA-N
Informações sobre genes
Escherichia coli ... deoD(945654)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3