203629
Lithium carbonate
99.997% trace metals basis
Sinônimo(s):
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.997% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
618 °C (lit.)
densidade
2.11 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Informações sobre genes
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
203629-10G | 4061833595398 |
203629-100G | |
203629-50G | 4061838766151 |