Documentos Principais
768529
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li oxide
95 atom % 6Li, 97%
About This Item
Fórmula linear:
6Li2O
Peso molecular:
28.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 6Li
Ensaio
97%
Formulário
powder
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[6Li+].[6Li+].[O-2]
InChI
1S/2Li.O/q2*+1;-2/i2*1-1;
chave InChI
FUJCRWPEOMXPAD-NQTTVQCTSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)