Documentos Principais
768510
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li oxide
99 atom % 7Li, 97%
About This Item
Fórmula linear:
7Li2O
Peso molecular:
30.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 7Li
Ensaio
97%
Formulário
solid
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[7Li+].[7Li+].[O-2]
InChI
1S/2Li.O/q2*+1;-2/i2*1+0;
chave InChI
FUJCRWPEOMXPAD-ONPSQTMSSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)