Documentos Principais
347450
Sigma-Aldrich
Lithium deuteroxide solution
7.5 wt. % in D2O, ≥98 atom % D
Sinônimo(s):
Lithium deuteroxide (3N in D2O) solution
About This Item
Fórmula linear:
LiOD
Número CAS:
Peso molecular:
24.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
7.5 wt. % in D2O
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.363
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[O-][2H]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
chave InChI
WMFOQBRAJBCJND-DYCDLGHISA-M
Categorias relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)