Documentos Principais
492507
Sigma-Aldrich
Epichlorohydrin-2-d
≥97 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinônimo(s):
2-(Chloromethyl)oxirane-2-d
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3DH4ClO
Número CAS:
Peso molecular:
93.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥97 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
contém
hydroquinone as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
pb
115-117 °C (lit.)
pf
−57 °C (lit.)
densidade
1.196 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1(CCl)CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i3D
chave InChI
BRLQWZUYTZBJKN-WFVSFCRTSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)