Documentos Principais
425443
Sigma-Aldrich
Benzamide-15N
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CO15NH2
Número CAS:
Peso molecular:
122.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
125-128 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i8+1
chave InChI
KXDAEFPNCMNJSK-VJJZLTLGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)