Documentos Principais
586072
Sigma-Aldrich
Dodecylamine-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
Laurylamine-15N
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)1115NH2
Número CAS:
Peso molecular:
186.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
forma
solid
pb
247-249 °C
pf
27-29 °C (lit.)
densidade
0.810 g/mL
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC[15NH2]
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3/i13+1
chave InChI
JRBPAEWTRLWTQC-KCKQSJSWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)