Documentos Principais
487775
Sigma-Aldrich
Acetamide-15N
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO15NH2
Número CAS:
Peso molecular:
60.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
pb
221 °C (lit.)
pf
78-80 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i3+1
chave InChI
DLFVBJFMPXGRIB-LBPDFUHNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)