Documentos Principais
299243
Sigma-Aldrich
Phthalimide-15N potassium salt
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole-15N, Potassium phthalimide-15N
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4K15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Beilstein:
3639404
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
>300 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[K][15N]1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1/i9+1;
chave InChI
FYRHIOVKTDQVFC-DLBIPZKSSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 34, 663-663 (1994)