Documentos Principais
333778
Sigma-Aldrich
Uracil-15N2
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-1,3-15N2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H415N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
114.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulário
solid
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
O=C1[15NH]C=CC(=O)[15NH]1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i5+1,6+1
chave InChI
ISAKRJDGNUQOIC-MPOCSFTDSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ken Shiraiwa et al.
Scientific reports, 11(1), 3132-3132 (2021-02-06)
Combination therapy of tegafur/uracil (UFT) and leucovorin (LV) is widely used to treat colorectal cancers. Although this therapy has a significant therapeutic effect, severe adverse effects occur frequently. Therapeutic drug monitoring (TDM) may help to prevent adverse effects. A useful