Key Documents
685283
Sigma-Aldrich
Uracil-15N2,5,6-d2
98 atom % 15N, 91 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4D2H215N2O2
Peso molecular:
116.09
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
91 atom % D
forma
solid
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
O=C([15NH]C([2H])=C1[2H])[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i1D,2D,5+1,6+1
chave InChI
ISAKRJDGNUQOIC-IZHGLQQWSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)