160385
Phthalimide potassium salt
98%
Sinônimo(s):
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole potassium salt, Potassium phthalimide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
grupo funcional
imide
cadeia de caracteres SMILES
[K]N1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
346.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
174.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?