79790
Phthalimide potassium salt
purum, ≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
PPI, 1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole potassium salt, Potassium phthalimide
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (NT)
Formulário
powder
Impurezas
≤0.5% water
pf
>300 °C (lit.)
grupo funcional
imide
cadeia de caracteres SMILES
[K]N1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Preparation of phthalimidogold precatalyst for gold catalysis.
- It can be used in the palladium-catalyzed enantioselective synthesis of α- and β-amino acids.
- Potassium phthalimide is as an effective organocatalyst for the cyanosilylation of carbonyl compounds to synthesize cyanohydrin trimethylsilyl ethers.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
346.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
174.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?