608890
Phthalimide-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole-15N
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H515NO2
Peso molecular:
148.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulário
solid
pf
232-235 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O=C1[15NH]C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)/i9+1
chave InChI
XKJCHHZQLQNZHY-QBZHADDCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
150 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)