Documentos Principais
609234
Sigma-Aldrich
3-Chloro-L-alanine-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH(15NH2)CO2H
Peso molecular:
124.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
solid
pf
156-157 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCl)C(O)=O
InChI
1S/C3H6ClNO2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
chave InChI
ASBJGPTTYPEMLP-REOHCLBHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)