Documentos Principais
1.02735
SAFC
L-cisteína
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Cys, L-Cysteinium Chloride Monohydrate, L-Cysteine Hydrochloride, Monohydrate
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
175.63
Beilstein:
5158059
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-157-7
Agency
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Ensaio
98.5-101.0% dry basis (alkalimetric)
Formulário
crystalline powder
pH
0.8-1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
168-170 °C
solubilidade
650 g/L
densidade
1.54 g/cm3
densidade volumétrica
780 kg/m3
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤300 ppm
traços de cátion
Fe: ≤20 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
chave InChI
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Descrição geral
Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para o processamento biofarmacêutico suporta procedimentos rigorosos de controle de qualidade e é produzido de acordo com os requisitos de MQ-500, conforme definido pelo programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Como parte de nosso Programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são oferecidas com dossiês EMPROVE® que fornecem documentação abrangente e atualizada para ajudá-lo a enfrentar desafios regulatórios, gerenciar riscos e melhorar seus processos de fabricação.
Nosso portfólio abrangente de produtos químicos de processo upstream não apenas fornece aos fabricantes biofarmacêuticos matérias-primas de alta qualidade para a produção de produtos clássicos e novos terapêuticas, como também os ajuda a chegar ao mercado mais rapidamente e a simplificar os desafios regulamentares. Confie em nós para oferecer transparência da nossa cadeia de suprimentos e em nossa prospecção fiável no mundo inteiro, agilizando a qualificação do seu produto com o melhor suporte regulatório e atendimento do setor.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antagonista de receptor glutamatérgico de NMDA.
Nota de análise
Teor (alcalimétrico, calculado em substância seca): 98,5%-101,0%
Identidade (espectro IV): passa no teste
Identidade (Cloreto): passa no teste
Aspecto: pó branco a quase branco cristalino ou cristais brancos ou incolores, irregulares
Aspecto da solução (25 g/l, água): transparente e de cor não mais intensa que a solução de referência BY₆
Rotação esp. (α 20/D, 80 g/l, ácido clorídrico 250 g/l, calculado em substância seca): +5,5 a +7,0
Rotação esp. (α 25/D, 80 g/l, ácido clorídrico 6 mol/l, calculado em substância seca): +5,7% a +6,8%
Sulfato (SO₄): ≤ 300 ppm
Metais pesados (como Pb): ≤ 10 ppm
Fe (ferro): ≤ 20 ppm
Compostos relacionados, total (cromatografia em camada fina, TLC): ≤ 0,5%
Substâncias positivas para ninidrina (LC) (impureza A (570 nm)): ≤ 0,5%
Substâncias positivas para ninidrina (LC) (qualquer impureza positiva para ninidrina): ≤ 0,2%
Substâncias positivas para ninidrina (LC) (amônio (570 nm)): ≤ 0,02%
Substâncias positivas para ninidrina (LC) (impurezas totais): ≤ 1,0%
Solventes residuais (ICH Q3C): excluídos pelo processo de fabricação
Cinza sulfatada (600 °C): ≤ 0,1%
Perda na secagem (vácuo < 0.7 kPa, P₂O₅, 24 h): 8.0 - 12.0 %
Endotoxinas bacterianas: ≤ 6,0 UI/g
As especificações de impurezas elementares foram determinadas considerando a ICH Q3D (Diretriz sobre impurezas elementares). Não é provável que elementos de classes 1-3 estejam presentes acima do limite da opção 1 da ICH Q3D, exceto se especificado e indicado (*).
Corresponde à Ph. Eur., USP.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1