Documentos Principais
715913
Sigma-Aldrich
N-(Chloromethyl-13C)phthalimide
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC8H6ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
196.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
pf
131-135 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13CH2]N1C(=O)c2ccccc2C1=O
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informações legais
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)