Documentos Principais
487864
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
Methyl cyanide-15N
About This Item
Fórmula linear:
CH3C15N
Número CAS:
Peso molecular:
42.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
p.e.
81-82 °C (lit.)
pf
−48 °C (lit.)
densidade
0.805 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC#[15N]
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i3+1
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-LBPDFUHNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)